Thiazole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L09970.03
L09970.06
L09970.14
L09970.03EA
41.1
EUR
L09970.03
L09970.06
L09970.14
Thiazole ≥99%
Thiazole
Purity: 99%
CAS No.: 288-47-1
Molecular Formula: C3H3NS
Formula Weight: 85.13
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.5390
Odour: Unpleasant
Melting Point: -33°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 103852
Merck Reference: 14,9307
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005315
Fórmula:
C₃H₃NS Ponto de ebulição: 117…118 °C Ponto de Fusão: –33 °C Densidade: 1,200 Ponto de Inflamação: 22 °C (71 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005315 Número CAS: 288-47-1 EINECS: 206-021-3 ADR: 3,II Merck Index: 14,9307 |