2,2'-Butiliminodietanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-Butyldiethanolamine, N,N-Diethanolbutylamine, N-N-Butyldiethanolamine, N-Butyl-2,2'-iminodiethanol
L09953.22
L09953.36
L09953.22EA
21.1
EUR
L09953.22
L09953.36
2,2'-Butiliminodietanol 98%
2,2'-Butiliminodietanol
Purity: 98%
CAS No.: 102-79-4
Molecular Formula: CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2
Formula Weight: 161.25
Flash Point: 143°(289°F)
Refractive Index: 1.4640
Melting Point: -70°
Boiling Point: 268-272°
Beilstein Reference: 1739642
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00002856
Fórmula:
H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂ Ponto de ebulição: 268…272 °C Ponto de Fusão: –70 °C Densidade: 0,968 Ponto de Inflamação: 143 °C (289 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002856 Número CAS: 102-79-4 EINECS: 203-055-0 ADR: 8,II |