3-Cyanophenyl isocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L09432.03
L09432.06
L09432.03EA
38.5
EUR
L09432.03
L09432.06
3-Cyanophenyl isocyanate ≥97%
3-Cyanophenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 16413-26-6
Molecular Formula: C8H4N2O
Formula Weight: 144.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 3089117
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013856
Fórmula:
C₈H₄N₂O Ponto de ebulição: 123 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 51…54 °C |
Número MDL :
MFCD00013856 Número CAS: 16413-26-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |