1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L09331.03
L09331.06
L09331.03EA
26.3
EUR
L09331.03
L09331.06
1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea ≥98%
1-(4-Nitrophenyl)-2-thiourea
Purity: 98%
CAS No.: 3696-22-8
Molecular Formula: C7H7N3O2S
Formula Weight: 197.22
Odour: Odourless
Melting Point: ca 207° dec.
Beilstein Reference: 2806574
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007304
Fórmula:
(C₆H₄(NO₂))NC(S)NH₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007304 Número CAS: 3696-22-8 EINECS: 223-021-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |