2-Amino-1,3-propanediol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L08426.06
L08426.14
L08426.06EA
79.9
EUR
L08426.06
L08426.14
2-Amino-1,3-propanediol 98%
2-Amino-1,3-propanediol
Purity: 98%
CAS No.: 534-03-2
Molecular Formula: C3H9NO2
Formula Weight: 91.11
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 128°/0.8mm
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00051487
Fórmula:
C₃H₉NO₂ Ponto de ebulição: 128 °C (0,8 mmHg) Ponto de Fusão: 52…56 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051487 Número CAS: 534-03-2 EINECS: 208-584-0 ADR: 8,III |