cis-6-Nonen-1-ol 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 35854-86-5
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 85°/5mm
Beilstein Reference: 2322878
MDL No.: MFCD00015388
Fórmula:
C₉H₁₈O Ponto de ebulição: 85 °C (5 mmHg) Densidade: 0,850 Ponto de Inflamação: 98 °C (208 °F) |
Número MDL :
MFCD00015388 Número CAS: 35854-86-5 EINECS: 252-764-1 |