4,4'-Dibromobenzophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L08200.06
L08200.03
L08200.06EA
244
EUR
L08200.06
L08200.03
4,4'-Dibromobenzophenone ≥98%
4,4'-Dibromobenzophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 3988-03-2
Molecular Formula: C13H8Br2O
Formula Weight: 340.03
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 2049958
Fórmula:
C₁₃H₈Br₂O Ponto de Fusão: 172…176 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016330 Número CAS: 3988-03-2 EINECS: 223-632-0 |