Print…
7-Azaindole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L07983.03 L07983.06 L07983.14
L07983.03EA 42.4 EUR
L07983.03 L07983.06 L07983.14
7-Azaindole ≥98%
7-Azaindole
Purity: 98% CAS No.: 271-63-6 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Melting Point: 103-107° Boiling Point: 270° MDL No.: MFCD00005606
Fórmula: C₇H₆N₂
Ponto de ebulição: 270 °C
Ponto de Fusão: 103…107 °C
Densidade: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005606
Número CAS: 271-63-6
EINECS: 205-981-0