2-Chlorobenzoxazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 615-18-9
Molecular Formula: C7H4ClNO
Formula Weight: 153.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5660
Boiling Point: 201-202°
Beilstein Reference: 115982
MDL No.: MFCD00005766
Fórmula:
C₇H₄ClNO Ponto de ebulição: 201…202 °C Ponto de Fusão: 45 °C Densidade: 1,390 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) |
Número MDL :
MFCD00005766 Número CAS: 615-18-9 EINECS: 210-414-5 |