3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Amino-3,4-dimethylphenylamine, 3,4-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 3,4-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-3,4-dimethylbenzene
L07455.03
L07455.06
L07455.03EA
59.2
EUR
L07455.03
L07455.06
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine 98%
3,4-Dimethyl-o-phenylenediamine
Purity: 98%
CAS No.: 41927-01-9
Molecular Formula: C8H12N2
Formula Weight: 136.20
Melting Point: 86-90°
Beilstein Reference: 2716459
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00051709
Fórmula:
C₈H₁₂N₂ Ponto de ebulição: 287 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 86…90 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051709 Número CAS: 41927-01-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |