(±)-2-Metiltetrahidrofurano ≥99% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 150-400 ppm
Stabilized with ca 150-400 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 96-47-9
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: -11°(12°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -136°
Boiling Point: 80-82°
Beilstein Reference: 102448
UN No.: 2536
MDL No.: MFCD00005367
Fórmula:
C₅H₁₀O Ponto de ebulição: 80…82 °C Ponto de Fusão: –136 °C Densidade: 0,856 Ponto de Inflamação: –11 °C (–12 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005367 Número CAS: 96-47-9 EINECS: 202-507-4 UN: 2536 ADR: 3,II |