Print…
4-Bromopyridinium chloride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromopyridine HCl, 4-Bromopyridine hydrochloride
L07052.06 L07052.14
L07052.06EA 76.2 EUR
L07052.06 L07052.14
4-Bromopyridinium chloride ≥99%
4-Bromopyridinium chloride
Purity: 99% CAS No.: 19524-06-2 Molecular Formula: C5H4BrN.HCl Formula Weight: 194.46 Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 3621847
Fórmula: C₅H₅BrClN
Ponto de Fusão: ∼ 270 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012828
Número CAS: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III