Print…
1-Fenil-2 tiureia ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Phenylthiourea, 1-Phenylthiourea
L06690.18 L06690.30 L06690.09
L06690.18EA 126 EUR
L06690.18 L06690.30 L06690.09
1-Fenil-2 tiureia ≥97%
1-Fenil-2 tiureia
Purity: 97% CAS No.: 103-85-5 Molecular Formula: C7H8N2S Formula Weight: 152.21 Odour: Odourless Melting Point: 149-153° Beilstein Reference: 907309 Merck Reference: 14,7315 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004933
Fórmula: C₇H₈N₂S
Ponto de ebulição: 295…297 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 149…153 °C
Densidade: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004933
Número CAS: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,7315