4-(Aminomethyl)pyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
L06345.14
L06345.22
L06345.14EA
61.6
EUR
L06345.14
L06345.22
4-(Aminomethyl)pyridine ≥97%
4-(Aminomethyl)pyridine
Purity: 97+%
CAS No.: 3731-53-1
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5515
Odour: Amine-like
Melting Point: -8°
Boiling Point: 230°
Beilstein Reference: 108057
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006449
Fórmula:
C₆H₈N₂ Ponto de ebulição: 230 °C Ponto de Fusão: –8 °C Densidade: 1,069 Ponto de Inflamação: 108 °C (226 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006449 Número CAS: 3731-53-1 EINECS: 223-092-6 ADR: 8,II |