Print…
Cloroformato de etilo ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L06311.22 L06311.36 L06311.06 L06311.C4 L06311.PG
L06311.22EA 36.2 EUR
L06311.22 L06311.36 L06311.06 L06311.C4 L06311.PG
Cloroformato de etilo ≥97%
Cloroformato de etilo
Fórmula: C₃H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 92…93 °C
Ponto de Fusão: –81 °C
Densidade: 1,136
Ponto de Inflamação: 10 °C (50 °F)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000644
Número CAS: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,3784