Print…
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-Methoxyphenethyl alcohol
L06158.09 L06158.18
L06158.09EA 48.6 EUR
L06158.09 L06158.18
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 702-23-8 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Melting Point: 26-30° Boiling Point: 334-336° Beilstein Reference: 2043563 MDL No.: MFCD00002900
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 334…336 °C
Ponto de Fusão: 26…30 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002900
Número CAS: 702-23-8
EINECS: 211-866-6