2,2'-Dichlorobenzophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L06144.03
L06144.06
L06144.03EA
77.1
EUR
L06144.03
L06144.06
2,2'-Dichlorobenzophenone ≥98%
2,2'-Dichlorobenzophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 5293-97-0
Molecular Formula: C13H8Cl2O
Formula Weight: 251.11
Melting Point: 50-53°
Beilstein Reference: 2050630
Fórmula:
C₁₃H₈Cl₂O Ponto de Fusão: 50…53 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039303 Número CAS: 5293-97-0 |