Print…
4,4'-Dimethylbenzhydrol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Bis(4-methylphenyl)methanol, 4,4'-Dimethylbenzhydryl alcohol, Di-p-tolylmethanol, 4,4'-Dimethyl-α-phenylbenzyl alcohol, Bis(4-methylphenyl)carbinol, 4,4'-Dimethylphenyl phenyl carbinol, 4,4'-Dimethyldiphenylmethanol
L05904.03 L05904.06
L05904.03EA 27.2 EUR
L05904.03 L05904.06
4,4'-Dimethylbenzhydrol ≥98%
4,4'-Dimethylbenzhydrol
Purity: 98% CAS No.: 885-77-8 Molecular Formula: C15H16O Formula Weight: 212.29 Melting Point: 69-73° Beilstein Reference: 1874128
Fórmula: C₁₅H₁₆O
Peso Molecular: 212.29 g/mol
Ponto de Fusão: 69…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017216
Número CAS: 885-77-8