1-Propyl-4-iodobenzene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1-(4-Iodophenyl)propane, 4-Propyliodbenzol, 4-Propyliodobenzene, 1-Iodo-4-propylbenzene
L05767.06
L05767.14
L05767.06EA
90.8
EUR
L05767.06
L05767.14
1-Propyl-4-iodobenzene ≥97%
1-Propyl-4-iodobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 126261-84-5
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Refractive Index: 1.5790
Boiling Point: 240-242°
MDL No.: MFCD00051612
Fórmula:
C₉H₁₁I Ponto de ebulição: 240…242 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051612 Número CAS: 126261-84-5 |