N-Ethylbenzylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
N-Benzylethylamine, N-Benzylethanamine
L05651.AC
L05651.AE
L05651.AP
L05651.ACEA
44.9
EUR
L05651.AC
L05651.AE
L05651.AP
N-Ethylbenzylamine 97%
N-Ethylbenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 14321-27-8
Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH3
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 191-194°
Beilstein Reference: 386023
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00009031
Fórmula:
C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃ Ponto de ebulição: 191…194 °C Densidade: 0,910 Ponto de Inflamação: 66 °C (150 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009031 Número CAS: 14321-27-8 EINECS: 238-265-1 UN: 2735 ADR: 8,III |