2-(4-Fluorophenyl)ethanol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Fluorophenethyl alcohol
L05618.06
L05618.14
L05618.06EA
50.1
EUR
L05618.06
L05618.14
2-(4-Fluorophenyl)ethanol ≥97%
2-(4-Fluorophenyl)ethanol
Purity: 97%
CAS No.: 7589-27-7
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5065
Boiling Point: 118°/20mm
Beilstein Reference: 2354310
MDL No.: MFCD00002898
Fórmula:
C₈H₉FO Peso Molecular: 140.16 g/mol Ponto de ebulição: 118 °C (20 mmHg) Densidade: 1.121 Ponto de Inflamação: 104 °C (219 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002898 Número CAS: 7589-27-7 EINECS: 231-499-5 |