Pentyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L05563.06
L05563.14
L05563.06EA
50.8
EUR
L05563.06
L05563.14
Pentyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Pentyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 6521-29-5
Molecular Formula: C12H16O3
Formula Weight: 208.26
Melting Point: 36-40°
Boiling Point: 197-200°/10mm
MDL No.: MFCD00016479
Fórmula:
C₁₂H₁₆O₃ Ponto de ebulição: 197…200 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 36…40 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016479 Número CAS: 6521-29-5 EINECS: 229-408-9 |