Ethyl benzoylacetate ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L05030.18
L05030.30
L05030.0B
L05030.18EA
45
EUR
L05030.18
L05030.30
L05030.0B
Ethyl benzoylacetate ≥90%
Ethyl benzoylacetate
Purity: 90%
CAS No.: 94-02-0
Molecular Formula: C11H12O3
Formula Weight: 192.21
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5290
Boiling Point: 266-270°
Beilstein Reference: 389944
Merck Reference: 14,3767
MDL No.: MFCD00009196
Fórmula:
C₁₁H₁₂O₃ Ponto de ebulição: 266…270 °C Ponto de Fusão: Max. 0 °C Densidade: 1,113 Ponto de Inflamação: 140 °C (284 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009196 Número CAS: 94-02-0 EINECS: 202-295-3 Merck Index: 14,3767 |