Print…
4-(Methylthio)aniline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Methylmercapto)aniline
L04950.06 L04950.14
L04950.06EA 64.9 EUR
L04950.06 L04950.14
4-(Methylthio)aniline ≥98%
4-(Methylthio)aniline
Purity: 98% CAS No.: 104-96-1 Molecular Formula: C7H9NS Formula Weight: 139.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6390 Odour: Unpleasant Boiling Point: 272-273° Beilstein Reference: 774506 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007889
Fórmula: C₇H₉NS
Ponto de ebulição: 272…273 °C
Ponto de Fusão: 156…158 °C
Densidade: 1,120
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007889
Número CAS: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III