Print…
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-(3-Hydroxypropyl)isoindoline-1,3-dione
L04507.09 L04507.18
L04507.09EA 34.2 EUR
L04507.09 L04507.18
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide ≥98%
N-(3-Hydroxypropyl)phthalimide
Purity: 98% CAS No.: 883-44-3 Molecular Formula: C11H11NO3 Formula Weight: 205.22 Melting Point: 75-80° Beilstein Reference: 158489
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₃
Peso Molecular: 205.21 g/mol
Ponto de Fusão: 75…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023097
Número CAS: 883-44-3
EINECS: 212-931-1