Print…
5-Aminouracil 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L04452.06 L04452.14
L04452.06EA 33.2 EUR
L04452.06 L04452.14
5-Aminouracil 97%
5-Aminouracil
Purity: 97% CAS No.: 932-52-5 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 127250
Fórmula: C₄H₅N₃O₂
Ponto de ebulição: 377 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006025
Número CAS: 932-52-5
EINECS: 213-252-3