Isovaleric anhydride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Isopentanoic anhydride
L04385.06
L04385.14
L04385.06EA
22.8
EUR
L04385.06
L04385.14
Isovaleric anhydride 95%
Isovaleric anhydride
Purity: 95%
CAS No.: 1468-39-9
Molecular Formula: C10H18O3
Formula Weight: 186.25
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4165
Melting Point: -65°
Boiling Point: 103-104°/24mm
Beilstein Reference: 1635850
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00015051
Fórmula:
C₁₀H₁₈O₃ Peso Molecular: 186.25 g/mol Ponto de ebulição: 103…104 °C (24 mmHg) Ponto de Fusão: –65 °C Densidade: 0.927 Ponto de Inflamação: 91 °C (195 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015051 Número CAS: 1468-39-9 EINECS: 215-994-3 UN: 3265 ADR: 8 III |