Óleo de rícino
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L04224.AK
L04224.AU
L04224.0F
L04224.AKEA
32.1
EUR
L04224.AK
L04224.AU
L04224.0F
Óleo de rícino
Óleo de rícino
CAS No.: 8001-79-4
Flash Point: 230°(446°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 313°
Merck Reference: 14,1898
Optical Rotation: +5° (c=5 in ethanol)
Ponto de ebulição:
313 °C Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 0,961 Ponto de Inflamação: 230 °C (446 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00130746 Número CAS: 8001-79-4 EINECS: 232-293-8 Merck Index: 14,1898 |