2,3-Dimethyl-1,3-butadiene ≥98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 100 ppm
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 98%
CAS No.: 513-81-5
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.4380
Melting Point: -76°
Boiling Point: 68-69°
Beilstein Reference: 605285
Merck Reference: 14,3238
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00008595
Fórmula:
C₆H₁₀ Ponto de ebulição: 68…69 °C Ponto de Fusão: –76 °C Densidade: 0,726 Ponto de Inflamação: –1 °C (30 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00008595 Número CAS: 513-81-5 EINECS: 208-172-0 UN: 3295 ADR: 3,II Merck Index: 14,3238 |