Print…
(2-Hydroxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L03897.06 L03897.14
L03897.06EA 69.6 EUR
L03897.06 L03897.14
(2-Hydroxyphenoxy)acetic acid ≥98%
(2-Hydroxyphenoxy)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 6324-11-4 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 125-130° Beilstein Reference: 1948566
Fórmula: (C₆H₄OH)OCH₂COOH
Ponto de Fusão: 125…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015454
Número CAS: 6324-11-4
EINECS: 228-684-8