Print…
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L03503.14 L03503.06
L03503.14EA 221 EUR
L03503.14 L03503.06
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamine 95%
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamine
Purity: 95% CAS No.: 13686-66-3 Molecular Formula: C6H17NSi Formula Weight: 131.30 Flash Point: -5°(23°F) Refractive Index: 1.4080 Boiling Point: 109-110° Beilstein Reference: 741862 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00048523
Fórmula: C₆H₁₇NSi
Ponto de ebulição: 109…110 °C
Densidade: 0,800
Ponto de Inflamação: <–5 °C (23 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00048523
Número CAS: 13686-66-3
EINECS: 237-202-5
ADR: 3,II