Print…
1-Alyl-2-tiureia ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Allylthiourea, Tiosinamine, 1-Allyl-2-thiourea, Allyl thiourea, Rhodalline, Thiosinamine, N-Allylthiourea
L03377.14 L03377.22
L03377.14EA 40.3 EUR
L03377.14 L03377.22
1-Alyl-2-tiureia ≥98%
1-alyl-2-tiureia
Purity: 98% CAS No.: 109-57-9 Molecular Formula: C4H8N2S Formula Weight: 116.19 Odour: Unpleasant Melting Point: 70-78° Beilstein Reference: 1071470 Merck Reference: 14,9362 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00004940
Fórmula: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
Ponto de ebulição: 191 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 70…78 °C
Densidade: 1,220
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004940
Número CAS: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9362