Print…
N-(Bromomethyl)phthalimide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)isoindoline-1,3-dione
L02818.09 L02818.18
L02818.09EA 58.9 EUR
L02818.09 L02818.18
N-(Bromomethyl)phthalimide 95%
N-(Bromomethyl)phthalimide
Purity: 95% CAS No.: 5332-26-3 Molecular Formula: C9H6BrNO2 Formula Weight: 240.07 Odour: Odourless Melting Point: 144-150° Beilstein Reference: 140943 MDL No.: MFCD00005897
Fórmula: C₉H₆BrNO₂
Peso Molecular: 240.06 g/mol
Ponto de ebulição: 410
Ponto de Fusão: 144…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005897
Número CAS: 5332-26-3
EINECS: 226-239-2