Tris(pentafluorophenyl)phosphine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L02748.03
L02748.06
L02748.03EA
62.4
EUR
L02748.03
L02748.06
Tris(pentafluorophenyl)phosphine ≥97%
Tris(pentafluorophenyl)phosphine
Purity: 97%
CAS No.: 1259-35-4
Molecular Formula: C18F15P
Formula Weight: 532.15
Odour: Odourless
Melting Point: 115-119°
Beilstein Reference: 773243
MDL No.: MFCD00079654
Fórmula:
C₁₈F₁₅P Ponto de Fusão: 115…119 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00079654 Número CAS: 1259-35-4 EINECS: 215-021-2 |