2-Hexynoic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L02526.03
L02526.06
L02526.03EA
29.1
EUR
L02526.03
L02526.06
2-Hexynoic acid 96%
2-Hexynoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 764-33-0
Molecular Formula: CH3(CH2)2C≡CCO2H
Formula Weight: 112.13
Refractive Index: 1.4590
Melting Point: 23-26°
Boiling Point: 110-112°/10mm
Beilstein Reference: 1744983
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00014371
Fórmula:
C₆H₈O₂ Ponto de ebulição: 110…112 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: 23…26 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014371 Número CAS: 764-33-0 UN: 3261 ADR: 8,III |