3-Thiophenemethanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L01935.14
L01935.06
L01935.14EA
349
EUR
L01935.14
L01935.06
3-Thiophenemethanol ≥98%
3-Thiophenemethanol
Purity: 98%
CAS No.: 71637-34-8
Molecular Formula: C5H6OS
Formula Weight: 114.17
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5650
Boiling Point: 86-88°/10mm
Beilstein Reference: 106460
MDL No.: MFCD00014534
Fórmula:
C₅H₆OS Ponto de ebulição: 86…88 °C (10 mmHg) Densidade: 1,210 Ponto de Inflamação: 110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014534 Número CAS: 71637-34-8 EINECS: 275-741-8 |