Print…
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3-(3-Methoxyphenyl)propanoic acid
L01304.06 L01304.14
L01304.06EA 50.8 EUR
L01304.06 L01304.14
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 10516-71-9 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 43-47° Beilstein Reference: 1874422
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.2 g/mol
Ponto de Fusão: 43…47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014027
Número CAS: 10516-71-9
EINECS: 234-049-6