(3-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L01100.06
L01100.14
L01100.06EA
60.9
EUR
L01100.06
L01100.14
(3-Methoxyphenoxy)acetic acid ≥98%
(3-Methoxyphenoxy)acetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2088-24-6
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 116-119°
Beilstein Reference: 1876898
Fórmula:
(C₆H₄(OCH₃))OCH₂COOH Ponto de Fusão: 116…119 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014357 Número CAS: 2088-24-6 |