Print…
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L00953.03 L00953.06
L00953.03EA 79.3 EUR
L00953.03 L00953.06
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) ≥99%
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Fórmula: C₇₂H₆₀P₄Pd
Ponto de Fusão: 103…107 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00010012
Número CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9