Print…
2-CPA ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L00926.14 L00926.22
L00926.14EA 77.2 EUR
L00926.14 L00926.22
2-CPA ≥98%
2-CPA
Purity: 98+% CAS No.: 614-61-9 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.59 Melting Point: 147-152° Beilstein Reference: 1103151
Fórmula: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
Ponto de ebulição: 308 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 147…152 °C
Densidade: 1,509 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004298
Número CAS: 614-61-9
EINECS: 210-388-5