Print…
Ethyl phenylpropiolate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L00603.06 L00603.14
L00603.06EA 36.7 EUR
L00603.06 L00603.14
Ethyl phenylpropiolate ≥98%
Ethyl phenylpropiolate
Purity: 98+% CAS No.: 2216-94-6 Molecular Formula: C6H5C≡CCO2CH2CH3 Formula Weight: 174.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5520 Odour: Odourless Boiling Point: 152-153°/21mm Beilstein Reference: 639637 MDL No.: MFCD00009185
Fórmula: C₁₁H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 152…153 °C (21 mmHg)
Ponto de Fusão: 60 °C
Densidade: 1,055
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00009185
Número CAS: 2216-94-6
EINECS: 218-703-8