Ethyl-O-toluate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
L00598.14
L00598.22
L00598.14EA
43.5
EUR
L00598.14
L00598.22
Ethyl-O-toluate ≥98%
Ethyl-O-toluate
Purity: 98+%
CAS No.: 87-24-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.21
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5070
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 2042517
MDL No.: MFCD00009112
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 227 °C Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 1,033 Ponto de Inflamação: 91 °C (195 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009112 Número CAS: 87-24-1 EINECS: 201-734-6 |