N-Ethylmaleimide (NEM) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L00355.09
L00355.18
L00355.09EA
110
EUR
L00355.09
L00355.18
N-Ethylmaleimide (NEM) ≥98%
N-Ethylmaleimide (NEM)
Purity: 98+%
CAS No.: 128-53-0
Molecular Formula: C6H7NO2
Formula Weight: 125.13
Flash Point: 73°(163°F)
Odour: Pungent
Boiling Point: 209-211°
Beilstein Reference: 112448
Merck Reference: 14,3822
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00005509
Fórmula:
C₆H₇NO₂ Ponto de ebulição: 209…211 °C Ponto de Fusão: 43…46 °C Ponto de Inflamação: 73 °C (163 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005509 Número CAS: 128-53-0 EINECS: 204-892-4 UN: 2928 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,3822 |