N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
L00183.14
L00183.22
L00183.14EA
48.7
EUR
L00183.14
L00183.22
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida 95%
N,O-Bis(trimetilsilil)acetamida
Purity: 95%
CAS No.: 10416-59-8
Molecular Formula: C8H21NOSi2
Formula Weight: 203.43
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4170
Melting Point: -24°
Boiling Point: 71-73°/35mm
Beilstein Reference: 1306669
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00008270
Fórmula:
C₈H₂₁NOSi₂ Ponto de ebulição: 71…73 °C (35 mmHg) Ponto de Fusão: –24 °C Densidade: 0,829 Ponto de Inflamação: 42 °C (107 °F) |
Número MDL :
MFCD00008270 Número CAS: 10416-59-8 EINECS: 233-892-7 UN: 2920 ADR: 8,II |