tert-Butyl cyanoacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 98%
CAS No.: 1116-98-9
Molecular Formula: NCCH2CO2C(CH3)3
Formula Weight: 141.17
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Odourless
Boiling Point: 67-68°/1.5mm
Beilstein Reference: 1755933
MDL No.: MFCD00001938
Fórmula:
C₇H₁₁NO₂ Ponto de ebulição: 67…68 °C (1,5 mmHg) Densidade: 0,987 Ponto de Inflamação: 91 °C (195 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001938 Número CAS: 1116-98-9 EINECS: 214-243-7 |