1-Chloro-4-ethynylbenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(4-Chlorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-chlorobenzene, (4-Chlorophenyl)ethyne
H51058.03
H51058.06
H51058.03EA
181
EUR
H51058.03
H51058.06
1-Chloro-4-ethynylbenzene ≥98%
1-Chloro-4-ethynylbenzene
Purity: 98%
CAS No.: 873-73-4
Molecular Formula: C8H5Cl
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 57°(135°F)
Melting Point: 43-47°
Boiling Point: 179°
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00191917
Fórmula:
C₈H₅Cl Peso Molecular: 136.58 g/mol Ponto de ebulição: 179 °C Ponto de Fusão: 43…47 °C Ponto de Inflamação: 57 °C (135 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00191917 Número CAS: 873-73-4 UN: 1325 ADR: 4.1 III |