5-Bromo-2-fluoro-m-xylene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H50564.03
H50564.06
H50564.03EA
55.5
EUR
H50564.03
H50564.06
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene ≥97%
5-Bromo-2-fluoro-m-xylene
Purity: 97%
CAS No.: 99725-44-7
Molecular Formula: C8H8BrF
Formula Weight: 203.06
Boiling Point: 95°/22mm
MDL No.: MFCD01320701
Fórmula:
C₈H₈BrF Ponto de ebulição: 95 °C (22 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01320701 Número CAS: 99725-44-7 |