Print…
3-Methoxy-p-toluidine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Amino-3-methoxy-4-methylbenzene, 4-Amino-2-methoxytoluene, 3-Methoxy-4-methylaniline, 4-Methyl-m-anisidine, 5-Amino-2-methylanisole
H50362.03 H50362.MD
H50362.03EA 319 EUR
H50362.03 H50362.MD
3-Methoxy-p-toluidine ≥99%
3-Methoxy-p-toluidine
Purity: 99+% CAS No.: 16452-01-0 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 56-60° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025371
Fórmula: C₈H₁₁NO
Peso Molecular: 137.18 g/mol
Ponto de ebulição: 250
Ponto de Fusão: 56…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025371
Número CAS: 16452-01-0
EINECS: 240-500-8
UN: 2811