4-(1-Aminoethyl)pyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Pyridin-4-ylethylamine, 1-(4-Pyridyl)ethylamine
H50303.03
H50303.MD
H50303.03EA
114
EUR
H50303.03
H50303.MD
4-(1-Aminoethyl)pyridine 97%
4-(1-Aminoethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 50392-78-4
Molecular Formula: C7H10N2
Formula Weight: 122.17
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD02245004
Fórmula:
C₇H₁₀N₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02245004 Número CAS: 50392-78-4 ADR: 8,III |