3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Chloro-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoronitrobenzene
H32906.03
H32906.06
H32906.14
H32906.03EA
43.2
EUR
H32906.03
H32906.06
H32906.14
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene ≥98%
3-Chloro-1-fluoro-4-nitrobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 2106-50-5
Molecular Formula: C6H3ClFNO2
Formula Weight: 175.55
Physical Form: Solid
Appearance: Yellow
Odour: Characteristic
Melting Point: 33-37°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03412200
Fórmula:
C₆H₃ClFNO₂ Ponto de Fusão: 33…37 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03412200 Número CAS: 2106-50-5 EINECS: 218-286-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |